Ethyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
A15343.14 A15343.22 A15343.36
A15343.14EA 50.9 EUR
A15343.14 A15343.22 A15343.36
Ethyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Ethyl-3-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 7781-98-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 187-188°/31mm MDL No.: MFCD00002296
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 187…188 °C (31 mmHg)
Smeltpunt: 72…76 °C
Dichtheid: 1,068 g/cm³ (131 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002296
CAS nummer: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1