Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
352000250
352001000
ACRO352000250EA
51.7
EUR
ACRO352000250
ACRO352001000
Methyl-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Formule:
C₈H₈O₃ Kookpunt: 280…281 °C (709 mmHg) Smeltpunt: 70…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002295 CAS nummer: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
HPLC | ≥97.5 % |