Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 51.6 EUR
A14425.14 A14425.22 A14425.36
Methyl-3-hydroxybenzoate ≥99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 280…281 °C (708 mmHg)
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002295
CAS nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5