Butyl-4-hydroxybenzoate 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
403571000 403575000
ACRO403571000EA 51.9 EUR
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyl-4-hydroxybenzoate 99+%
Butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Kookpunt: 156 °C (3,5 mmHg)
Smeltpunt: 68…71 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016478
CAS nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %