Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.07428.5000 1.07428.9029
1.07428.5000EA 788 EUR
1.07428.5000 1.07428.9029
Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt
Formule: C₁₀H₁₁NaO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016477
CAS nummer: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1