Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 387 EUR
80030-25ML 80030-5ML
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat
Formule: C₂₄H₃₈O₄
Kookpunt: 386,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009493
CAS nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM