Dibutyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dibutyl phthalate-[ring-²H₄]
CILDLM13670.1 CILDLM13670.25
PROOCILDLM13670.1EA 0 EUR
PROOCILDLM13670.1 PROOCILDLM13670.25
Dibutyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Dibutyl phthalate-[ring-D₄]
Formule: C₁₆H₁₈D₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 93952-11-5
UN: 3082
ADR: 9,III