Diethyl phthalate for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phthalic acid diethyl ester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 23 EUR
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Diethyl phthalate for synthesis
Diethyl phthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009111
CAS nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM