5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10295.03 L10295.06
L10295.03EA 75.3 EUR
L10295.03 L10295.06
5-Methoxyanthranilic acid ≥98%
5-Methoxyanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6705-03-9 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 777690
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016509
CAS nummer: 6705-03-9