4-Amino-m-anisic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06
H28098.03
H28098.06EA
236
EUR
H28098.06
H28098.03
4-Amino-m-anisic acid 95%
4-Amino-m-anisic acid
Purity: 95%
CAS No.: 2486-69-3
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00016539
Formule:
C₈H₉NO₃ Smeltpunt: 186…188 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016539 CAS nummer: 2486-69-3 |