5-Aminosalicylic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 25.2 EUR
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
5-Aminosalicylic acid
5-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 280 °C
Dichtheid: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007877
CAS nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964