3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20489.03
B20489.06
B20489.14
AB126382.0025
B20489.03EA
34
EUR
B20489.03
B20489.06
B20489.14
ABCRAB126382.0025
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2651-55-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00276591
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Smeltpunt: 156…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00276591 CAS nummer: 2651-55-0 |