2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19324.09 A19324.18
A19324.09EA 26.3 EUR
A19324.09 A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 490-64-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00002435
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002435
CAS nummer: 490-64-2
EINECS: 207-715-9