Sodium salicylate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 54-21-7
Molecular Formula: C7H5NaO3
Formula Weight: 160.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
HOC₆H₄COONa Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 0,32 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002440 CAS nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 14,8332 |