Galluszuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
8.42649.0025EA 33.8 EUR
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
Galluszuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Galluszuur
Formule: C₇H₆O₅
Kookpunt: 501 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 251…252 °C
Dichtheid: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002510
CAS nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366