2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10379.14
A10379.06
A10379.14EA
274
EUR
A10379.14
A10379.06
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
2-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3724-10-5
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 166-168°
MDL No.: MFCD00029934
Formule:
C₈H₈O₂S Smeltpunt: 166…168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00029934 CAS nummer: 3724-10-5 |