3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27200.03
H27200.06
H27200.14
H27200.03EA
44
EUR
H27200.03
H27200.06
H27200.14
3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
3-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 825-99-0
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD00156993
Formule:
C₈H₈O₂S Smeltpunt: 126…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00156993 CAS nummer: 825-99-0 |