4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25706.03 B25706.06 B25706.14
B25706.03EA 39.8 EUR
B25706.03 B25706.06 B25706.14
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
4-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 13205-48-6 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2082809
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002555
CAS nummer: 13205-48-6
EINECS: 236-171-5