Phthalic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 93.4 EUR
A14450.0B A14450.0I A14450.30
Phthalic acid ≥99%
Phthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formule: C₈H₆O₄
Kookpunt: 315…317 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,593
Vlampunt: 168 °C (334 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002467
CAS nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,7371