Terephthalic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 595 EUR
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Terephthalic acid ≥98%
Terephthalic acid
Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Kookpunt: 392
Smeltpunt: 402 °C (sublimatie)
Dichtheid: 1.510
Vlampunt: 260 °C (500 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002558
CAS nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306