2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27858.14
H27858.06
H27858.14EA
504
EUR
H27858.14
H27858.06
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 247564-72-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: 99-101°
MDL No.: MFCD01863165
Formule:
C₆H₄BF₃O₂ Smeltpunt: 99…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863165 CAS nummer: 247564-72-3 |