2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23821.06
B23821.14
B23821.06EA
68.4
EUR
B23821.06
B23821.14
2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Formule:
C₆H₅BF₂O₂ Smeltpunt: 247…250 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318998 CAS nummer: 144025-03-6 |