3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22799.03 B22799.06 B22799.14
B22799.03EA 13.1 EUR
B22799.03 B22799.06 B22799.14
3,4-Difluorophenylboronic acid ≥98%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 168267-41-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7369788
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00807405
CAS nummer: 168267-41-2