4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
A15991.03
A15991.06
A15991.14
A15991.03EA
17.8
EUR
A15991.03
A15991.06
A15991.14
4-Fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1765-93-1
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 260-265°
Beilstein Reference: 2829653
Formule:
C₆H₆BFO₂ Smeltpunt: 260…265 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039136 CAS nummer: 1765-93-1 |