3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
AC35972.250
AC35972.1
MAYBAC35972.250EA
0
EUR
MAYBAC35972.250
MAYBAC35972.1
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Smeltpunt: 79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01320697 CAS nummer: 179113-90-7 |
Specification Test Results
Appearance | White to light beige Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |