3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19775.03
L19775.06
L19775.03EA
42.2
EUR
L19775.03
L19775.06
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 179113-90-7
Molecular Formula: C7H6BF3O3
Formula Weight: 205.93
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 7531456
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Smeltpunt: ∼ 80 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01320697 CAS nummer: 179113-90-7 |