2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20840.06 B20840.14 B20840.22
B20840.06EA 49.7 EUR
B20840.06 B20840.14 B20840.22
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 94651-33-9 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 77°/20mm Beilstein Reference: 6137162 MDL No.: MFCD00042405
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Kookpunt: 77 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 1.330
Vlampunt: 67 °C (152 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042405
CAS nummer: 94651-33-9