4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
293500100
293500010
ACRO293500100EA
105
EUR
ACRO293500100
ACRO293500010
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 99%
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Kookpunt: 80 °C (16 mmHg) Dichtheid: 1,33 g/cm³ Vlampunt: 70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041530 CAS nummer: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |