2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
SB02060.1 SB02060.10 SB02060.50
MAYBSB02060.1EA 0 EUR
MAYBSB02060.1 MAYBSB02060.10 MAYBSB02060.50
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HClF₄O
Kookpunt: 53…54 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075164
CAS nummer: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,II