2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 47.9 EUR
B20323.03 B20323.06
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Formule: C₇H₂ClF₃O
Kookpunt: 167…168 °C
Smeltpunt: 41 °C
Dichtheid: 1,499
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070810
CAS nummer: 79538-29-7
UN: 1760
ADR: 8,II