2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17920.06
A17920.14
A17920.06EA
45
EUR
A17920.06
A17920.14
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72482-64-5
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5145
Boiling Point: 96-98°/15mm
Beilstein Reference: 4800566
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000658
Formule:
C₇H₃ClF₂O Kookpunt: 96…98 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,437 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000658 CAS nummer: 72482-64-5 EINECS: 276-690-4 UN: 3265 ADR: 8,II |