2,6-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11286.22
A11286.06
A11286.14
A11286.22EA
187
EUR
A11286.22
A11286.06
A11286.14
2,6-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 18063-02-0
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.4988
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 639438
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000659
Formule:
C₇H₃ClF₂O Kookpunt: 72…77 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,407 Vlampunt: 72 °C (162 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000659 CAS nummer: 18063-02-0 EINECS: 241-971-2 UN: 3265 ADR: 8,II |