4-Fluorobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 93.4 EUR
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamide ≥98%
4-Fluorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formule: C₇H₆FNO
Kookpunt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 154…157 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007992
CAS nummer: 824-75-9
EINECS: 212-535-9