2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24921.09
B24921.18
B24921.30
B24921.09EA
36.8
EUR
B24921.09
B24921.18
B24921.30
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
2-Fluorobenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 446-24-2
Molecular Formula: C7H7FN2O
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00025112
Formule:
C₇H₇FN₂O Smeltpunt: 72…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025112 CAS nummer: 446-24-2 |