Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
L07984.09
L07984.18
L07984.09EA
19.1
EUR
L07984.09
L07984.18
Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Formule:
C₉H₉FO₂ Kookpunt: 208 °C Dichtheid: 1,136 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000336 CAS nummer: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |