Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
B21504.06
B21504.14
B21504.22
B21504.06EA
37.3
EUR
B21504.06
B21504.14
B21504.22
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 403-33-8
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2085925
MDL No.: MFCD00017959
Formule:
C₈H₇FO₂ Kookpunt: 195…197 °C Dichtheid: 1,192 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017959 CAS nummer: 403-33-8 EINECS: 206-956-7 |