Methyl-4-nitrobenzoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12928.22
A12928.36
A12928.22EA
43.6
EUR
A12928.22
A12928.36
Methyl-4-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Formule:
C₈H₇NO₄ Smeltpunt: 95…97 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007350 CAS nummer: 619-50-1 EINECS: 210-599-2 |