2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22100.06
B22100.14
B22100.06EA
61.6
EUR
B22100.06
B22100.14
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7304-32-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1912835
Formule:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol Smeltpunt: 142…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134238 CAS nummer: 7304-32-7 |