2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 63.8 EUR
H26830.03 H26830.09
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116018
CAS nummer: 773873-26-0
EINECS: None