2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25597.06
B25597.14
B25597.06EA
69.7
EUR
B25597.06
B25597.14
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 178974-97-5
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD02258905
Formule:
C₈H₆F₂O₃ MW: 188.13 g/mol Smeltpunt: 193…195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02258905 CAS nummer: 178974-97-5 |