4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
24.4
EUR
H26179.03
H26179.06
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Formule:
C₈H₇FO₃ Smeltpunt: 134…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00673010 CAS nummer: 395-82-4 |