2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26134.MD
H26134.03
H26134.MDEA
41.4
EUR
H26134.MD
H26134.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 214917-68-7
Molecular Formula: C7H4F2O3
Formula Weight: 174.10
Melting Point: 170-171° dec.
MDL No.: MFCD03094500
Formule:
C₇H₄F₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094500 CAS nummer: 214917-68-7 EINECS: None |