5-Fluorosalicylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21751.03 B21751.06
B21751.03EA 54.2 EUR
B21751.03 B21751.06
5-Fluorosalicylic acid ≥97%
5-Fluorosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 345-16-4 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2209120
Formule: C₇H₅FO₃
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 178…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002456
CAS nummer: 345-16-4
EINECS: 206-455-3