4-Fluorosalicylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24992.03
B24992.06
B24992.03EA
34.5
EUR
B24992.03
B24992.06
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
4-Fluorosalicylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formule:
C₇H₅FO₃ Smeltpunt: 186…190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153168 CAS nummer: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |