3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19975.03
A19975.06
A19975.03EA
52
EUR
A19975.03
A19975.06
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 946-65-6
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Melting Point: 71-74°
MDL No.: MFCD00236337
Formule:
C₈H₅F₃O₂S Smeltpunt: 71…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236337 CAS nummer: 946-65-6 |