2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26175.03
H26175.06
H26175.03EA
29.8
EUR
H26175.03
H26175.06
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 124700-41-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD03094517
Formule:
C₇H₄FIO₂ Smeltpunt: 162…165 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094517 CAS nummer: 124700-41-0 |