1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
B23628.03
B23628.06
B23628.14
B23628.03EA
12.2
EUR
B23628.03
B23628.06
B23628.14
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 103962-05-6
Molecular Formula: C7H4F3IO
Formula Weight: 288.01
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5033
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 6193794
MDL No.: MFCD00042411
Formule:
C₇H₄F₃IO Kookpunt: 72…74 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,909 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042411 CAS nummer: 103962-05-6 |