2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01819.1 SB01819.10
MAYBSB01819.1EA 0 EUR
MAYBSB01819.1 MAYBSB01819.10
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formule: C₈H₄F₃NO₂
Kookpunt: 52 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00134160
CAS nummer: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II