2-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18314.06 A18314.14
A18314.06EA 46 EUR
A18314.06 A18314.14
2-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Fluorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 38985-64-7 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.6254 Boiling Point: 103-104°/12mm Beilstein Reference: 4176581 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004800
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 1.248
Vlampunt: 97 °C (206 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004800
CAS nummer: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
UN: 2922
ADR: 8 III