3-Fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00416.1 TL00416.10 TL00416.50
MAYBTL00416.1EA 0 EUR
MAYBTL00416.1 MAYBTL00416.10 MAYBTL00416.50
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄FNS
Kookpunt: 226…227 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004804
CAS nummer: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable